N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-(1H-Indol-3-yl)acetamido)succinic acid
BII7003-25MG BII7003-50MG BII7003-100MG
APOSBII7003-25MGEA 21.9 EUR InStock
APOSBII7003-25MG APOSBII7003-50MG APOSBII7003-100MG
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₅
MW: 290,271 g/mol
Point de fusion: 198 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050396
Numéro CAS: 32449-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité