LL-Z-1640-2
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIL0128-10MG BIL0128-5MG BIL0128-1MG
APOSBIL0128-10MGEA 597 EUR InStock
APOSBIL0128-10MG APOSBIL0128-5MG APOSBIL0128-1MG
LL-Z-1640-2
LL-Z-1640-2
Formule: C₁₉H₂₂O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00932468
Numéro CAS: 253863-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité