Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium methyl β-D-glucopyranosiduronate
BIM0400-100MG BIM0400-1G BIM0400-500MG
APOSBIM0400-100MGEA 60.9 EUR InStock
APOSBIM0400-100MG APOSBIM0400-1G APOSBIM0400-500MG
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Formule: C₇H₁₁O₇·Na
MW: 230,148 g/mol
Point de fusion: 270…273 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083405
Numéro CAS: 134253-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité