Sulphosuccinimidyl-4-[2-(4,4-dimethoxytrityl)]butyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIM109-50MGEA 531 EUR InStock
APOSBIM109-50MG
Sulphosuccinimidyl-4-[2-(4,4-dimethoxytrityl)]butyrate
Sulphosuccinimidyl-4-[2-(4,4-dimethoxytrityl)]butyrate
Detects immobilized amines
  • Protein
Ref: Gaur.R.K. and Gupta,K.C. (1989) Anal.Biochem. 180, 253-258
Formule: C₂₉H₂₉NO₁₀S
MW: 583,606 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153609
Numéro CAS: 199436-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité