5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIMB1683-2.5GEA 77.1 EUR InStock
APOSBIMB1683-2.5G APOSBIMB1683-1G APOSBIMB1683-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Formule: C₁₀H₈BrClN₂O
MW: 287,54 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14155891
Numéro CAS: 1330750-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité