5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Magenta caprylate
BIMB2110-100MG BIMB2110-1G BIMB2110-250MG
APOSBIMB2110-100MGEA 36.4 EUR InStock
APOSBIMB2110-100MG APOSBIMB2110-1G APOSBIMB2110-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Histochemical substrate for esterase
Formule: C₁₆H₁₉BrClNO₂
MW: 372,685 g/mol
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798386
Numéro CAS: 209347-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité