Alafosfalin ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
BIMI0200-1G BIMI0200-250MG BIMI0200-500MG
APOSBIMI0200-1GEA 473 EUR InStock
APOSBIMI0200-1G APOSBIMI0200-250MG APOSBIMI0200-500MG
Alafosfalin ≥97%
Alafosfalin
Alaphosphin is an Alanine antagonist and can also be used in Murein biosynthesis.
Formule: C₅H₁₃N₂O₄P
MW: 196,141 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01569244
Numéro CAS: 60668-24-8
EINECS: 262-362-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité