D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIP0687-500MG BIP0687-50MG
APOSBIP0687-500MGEA 379 EUR InStock
APOSBIP0687-500MG APOSBIP0687-50MG
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Indefinitely stable at -15°C
Formule: C₆H₁₀O₁₀P·3Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083681
Numéro CAS: 53411-70-4
EINECS: 258-543-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité