Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Penicillic acid (de Penicillium cyclopium)

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

BIP1005-5MG BIP1005-10MG
APOSBIP1005-5MGEA 161 EUR InStock
APOSBIP1005-5MG APOSBIP1005-10MG
Penicillic acid (de Penicillium cyclopium)
Penicillic acid
Mycotoxin


Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,163 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004365
Numéro CAS: 90-65-3
EINECS: 202-008-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité