L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Amino-PEG5-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Amino-PEG5-C2-acid, 1-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oic acid
BIPG1034-100MG BIPG1034-50MG BIPG1034-250MG
APOSBIPG1034-100MGEA 106 EUR InStock
APOSBIPG1034-100MG APOSBIPG1034-50MG APOSBIPG1034-250MG
Amino-PEG5-acid
Amino-PEG5-acid
Formule: C₁₃H₂₇NO₇
MW: 309.356 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25424126
Numéro CAS: 1191078-74-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité