Amino-PEG12-Acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1039-100MG BIPG1039-50MG
APOSBIPG1039-100MGEA 223 EUR InStock
APOSBIPG1039-100MG APOSBIPG1039-50MG
Amino-PEG12-Acid
Amino-PEG12-acid
Formule: C₂₇H₅₅NO₁₄
MW: 617,724 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041150
Numéro CAS: 196936-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité