Amino-PEG6-alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol
BIPG1048-100MG BIPG1048-250MG BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSBIPG1048-100MG APOSBIPG1048-250MG APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Formule: C₁₂H₂₇NO₆
MW: 281,346 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22200781
Numéro CAS: 39160-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité