Amino- PEG3-t-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: NH2-PEG3-C2-Boc, tert-Butyl 3-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
BIPG1072-500MG BIPG1072-250MG BIPG1072-1G
APOSBIPG1072-500MGEA 219 EUR InStock
APOSBIPG1072-500MG APOSBIPG1072-250MG APOSBIPG1072-1G
Amino- PEG3-t-butyl ester
Amino- PEG3-t-butyl ester
Formule: C₁₃H₂₇NO₅
MW: 277.357 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06201017
Numéro CAS: 252881-74-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité