Azido-PEG3-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1105-250MG BIPG1105-100MG BIPG1105-500MG
APOSBIPG1105-250MGEA 328 EUR InStock
APOSBIPG1105-250MG APOSBIPG1105-100MG APOSBIPG1105-500MG
Azido-PEG3-acid
Azido-PEG3-acid
Formule: C₉H₁₇N₃O₅
MW: 247,248 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23726617
Numéro CAS: 1056024-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité