Azido-PEG6-Alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1119-100MG BIPG1119-50MG BIPG1119-250MG
APOSBIPG1119-100MGEA 148 EUR InStock
APOSBIPG1119-100MG APOSBIPG1119-50MG APOSBIPG1119-250MG
Azido-PEG6-Alcohol
Azido-PEG6-Alcohol
Formule: C₁₂H₂₅N₃O₆
MW: 307,343 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22056309
Numéro CAS: 86770-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité