Biotin-PEG8-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1201-100MG BIPG1201-50MG BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA 444 EUR InStock
APOSBIPG1201-100MG APOSBIPG1201-50MG APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Formule: C₂₉H₅₃N₃O₁₂S
MW: 667,809 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26127802
Numéro CAS: 2143964-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité