Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-NH-PEG9-CH2CH2COOH, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaoxa-4-azatetratriacontan-34-oic acid
BIPG1403-100MG
APOSBIPG1403-100MGEA 30.6 EUR InStock
APOSBIPG1403-100MG
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Formule: C₃₆H₅₃NO₁₃
MW: 707,805 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28385470
Numéro CAS: 1191064-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité