Hydroxy-PEG3-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy)propanoic acid
BIPG1429-250MG BIPG1429-1G
APOSBIPG1429-250MGEA 82.8 EUR InStock
APOSBIPG1429-250MG APOSBIPG1429-1G
Hydroxy-PEG3-acid
Hydroxy-PEG3-acid
Formule: C₉H₁₈O₆
MW: 222,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26793743
Numéro CAS: 518044-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité