Hydroxy-PEG6-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid
BIPG1431-250MG BIPG1431-1G BIPG1431-500MG
APOSBIPG1431-250MGEA 183 EUR InStock
APOSBIPG1431-250MG APOSBIPG1431-1G APOSBIPG1431-500MG
Hydroxy-PEG6-acid
Hydroxy-PEG6-acid
Formule: C₁₅H₃₀O₉
MW: 354,393 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574804
Numéro CAS: 1347750-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité