Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIPG1435-250MGEA 109 EUR InStock
APOSBIPG1435-250MG APOSBIPG1435-500MG APOSBIPG1435-1G
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Formule: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27635155
Numéro CAS: 287174-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité