Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate, Hydroxy-PEG3-CH2-Boc
BIPG1437-1G BIPG1437-500MG BIPG1437-5G
APOSBIPG1437-1GEA 261 EUR InStock
APOSBIPG1437-1G APOSBIPG1437-500MG APOSBIPG1437-5G
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Formule: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,315 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27977510
Numéro CAS: 518044-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité