Sulbactam sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium (2S-cis)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-dioxide
BIS0150-10G BIS0150-1G BIS0150-5G
APOSBIS0150-10GEA 386 EUR InStock
APOSBIS0150-10G APOSBIS0150-1G APOSBIS0150-5G
Sulbactam sodium
Sulbactam sodium
Formule: C₈H₁₀NO₅S·Na
MW: 255,223 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01750374
Numéro CAS: 69388-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité