Ticarcillin disodium salt/Potassium clavulanate mixture (15:1)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Timentin
BIT0152-1G BIT0152-5G BIT0152-10G
APOSBIT0152-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSBIT0152-1G APOSBIT0152-5G APOSBIT0152-10G
Ticarcillin disodium salt/Potassium clavulanate mixture (15:1)
Ticarcillin disodium salt/Potassium clavulanate mixture (15:1)
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis. It inhibitsthe crosslinking of peptidoglycan by binding and inactivating of transpeptidases.
Cell culture tested 1500/100mg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité