(+)-(S)-ar-Turmerone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT1044-10MG BIT1044-25MG BIT1044-5MG
APOSBIT1044-10MGEA 406 EUR InStock
APOSBIT1044-10MG APOSBIT1044-25MG APOSBIT1044-5MG
(+)-(S)-ar-Turmerone
(+)-(S)-ar-Turmerone
Formule: C₁₅H₂₀O
MW: 216,319 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09031381
Numéro CAS: 532-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité