1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)biphenyl dihydrochloride
OR0078-1G OR0078-500MG
APOSOR0078-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR0078-1G APOSOR0078-500MG
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₁₆H₁₈N₂·2ClH
MW: 311,249 g/mol
Point de fusion: 205…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094588
Numéro CAS: 769944-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité