4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR015022-250MG OR015022-100MG OR015022-1G
APOSOR015022-250MGEA 125 EUR InStock
APOSOR015022-250MG APOSOR015022-100MG APOSOR015022-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₉H₁₇BO₃
MW: 184,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26521383
Numéro CAS: 1396215-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité