2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Formylphenylacetylene
OR01514-1G OR01514-5G
APOSOR01514-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR01514-1G APOSOR01514-5G
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Formule: C₉H₆O
MW: 130,143 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039985
Numéro CAS: 38846-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité