3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR016057-1G OR016057-250MG
APOSOR016057-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR016057-1G APOSOR016057-250MG
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Formule: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
Point de fusion: 120…124 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765419
Numéro CAS: 6655-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité