4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
OR01749-1G OR01749-5G
APOSOR01749-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR01749-1G APOSOR01749-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00661746
Numéro CAS: 52708-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité