6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyano-3,4-dichloroaniline
OR01914-100G OR01914-25G OR01914-5G
APOSOR01914-100GEA 1330 EUR InStock
APOSOR01914-100G APOSOR01914-25G APOSOR01914-5G
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,026 g/mol
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728602
Numéro CAS: 147249-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité