Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0231-500MG OR0231-1G
APOSOR0231-500MGEA 141 EUR InStock
APOSOR0231-500MG APOSOR0231-1G
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂N₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01124449
Numéro CAS: 186340-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité