(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[(Morpholin-4-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]morpholine
OR0241-1G OR0241-250MG
APOSOR0241-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR0241-1G APOSOR0241-250MG
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone
Formule: C₉H₁₇N₃O₂
MW: 199,25 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844725
Numéro CAS: 98834-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité