2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-2,5-dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole, 4-[(3-Carboxy-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)methyl]pyridine
OR0416-250MG
APOSOR0416-250MGEA 23.2 EUR InStock
APOSOR0416-250MG
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,262 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567218
Numéro CAS: 306936-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité