N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (5-hydroxypentyl)carbamate
OR0486-1G OR0486-5G
APOSOR0486-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR0486-1G APOSOR0486-5G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol
Formule: C₂₀H₂₃NO₃
MW: 325,402 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00377789
Numéro CAS: 209115-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité