4-Isopropyl-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-4-(prop-2-yl)aniline, 4-Amino-3-nitrocumene
OR0566-1G
APOSOR0566-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR0566-1G
4-Isopropyl-2-nitroaniline
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C (1 mm Hg)
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092920
Numéro CAS: 63649-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité