Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0597-1G OR0597-250MG OR0597-5G
APOSOR0597-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR0597-1G APOSOR0597-250MG APOSOR0597-5G
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313708
Numéro CAS: 202146-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité