[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Morpholin-4-yl)benzylamine, 4-[3-(Aminomethyl)phenyl]morpholine
OR0717-1G OR0717-250MG
APOSOR0717-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR0717-1G APOSOR0717-250MG
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659079
Numéro CAS: 625470-29-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité