4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(benzylamino)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-Benzylaminopiperidine, 4-(Benzylamino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
OR0810-1G OR0810-5G
APOSOR0810-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR0810-1G APOSOR0810-5G
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₂
MW: 290.401 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114987
Numéro CAS: 206273-87-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité