2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phtaloylpiperazine
OR0823-10G OR0823-2G
APOSOR0823-10GEA 369 EUR InStock
APOSOR0823-10G APOSOR0823-2G
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,251 g/mol
Point de fusion: >245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03042136
Numéro CAS: 37618-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité