1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0955-250MG OR0955-2G
APOSOR0955-250MGEA 43.7 EUR InStock
APOSOR0955-250MG APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Formule: C₉H₂₀N₂O
Point d'ébullition: 107 °C (12 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117823
Numéro CAS: 741667-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité