(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10357-1G OR10357-5G
APOSOR10357-1GEA 223 EUR InStock
APOSOR10357-1G APOSOR10357-5G
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₆
MW: 301,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411934
Numéro CAS: 380430-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité