2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR103658-1G OR103658-250MG OR103658-100MG
APOSOR103658-1GEA 848 EUR InStock
APOSOR103658-1G APOSOR103658-250MG APOSOR103658-100MG
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Formule: C₇H₇NS₂·ClH
MW: 205,728 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702427
Numéro CAS: 1172699-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité