3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10530-1G OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR10530-1G APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BO₄
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179477
Numéro CAS: 380430-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité