(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-Pent-1-en-1-ylboronic acid, trans-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
OR10576-1G OR10576-25G OR10576-5G
APOSOR10576-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR10576-1G APOSOR10576-25G APOSOR10576-5G
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Formule: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,951 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01074677
Numéro CAS: 59239-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité