(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Formule: C₂₃H₂₄O₂P·Br
MW: 443,313 g/mol
Point de fusion: 145 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03701355
Numéro CAS: 42843-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité