Diethyl 2-hydroxymalonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl 2-hydroxypropane-1,3-dioate
OR10853-10G OR10853-1G OR10853-5G
APOSOR10853-10GEA 509 EUR InStock
APOSOR10853-10G APOSOR10853-1G APOSOR10853-5G
Diethyl 2-hydroxymalonate
Diethyl 2-hydroxymalonate
Formule: C₇H₁₂O₅
MW: 176,167 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (15 mm Hg)
Point de fusion: –2.5 °C
Densité: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038932
Numéro CAS: 13937-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité