Sodium 3-chlorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 219 EUR InStock
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Formule: C₇H₄ClO₂·Na
MW: 178.548 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059569
Numéro CAS: 17264-88-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité