4-Nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10961-1G OR10961-250MG OR10961-5G
APOSOR10961-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR10961-1G APOSOR10961-250MG APOSOR10961-5G
4-Nitropyridine 95%
4-Nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,097 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054554
Numéro CAS: 1122-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité