(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110051-1G OR110051-5G
APOSOR110051-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110051-1G APOSOR110051-5G
(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24850048
Numéro CAS: 1440531-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité