4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110075-1G OR110075-10G OR110075-5G
APOSOR110075-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110075-1G APOSOR110075-10G APOSOR110075-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N₃
MW: 240,089 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126821
Numéro CAS: 1239850-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité